Acide 5-hexynoïque 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
B25132.03
B25132.06
B25132.14
B25132.03EA
45.3
EUR
B25132.03
B25132.06
B25132.14
Acide 5-hexynoïque 96%
Acide 5-hexynoïque
Purity: 97%
CAS No.: 53293-00-8
Molecular Formula: HC≡C(CH2)3CO2H
Formula Weight: 112.13
Flash Point:
Formule:
C₆H₈O₂ Point d'ébullition: 73…74 °C (0,2 mmHg) Point de fusion: 41 °C Densité: 0,990 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066346 Numéro CAS: 53293-00-8 ONU: 3265 ADR: 8,III |