Acide 5-hexynoïque 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
383700010
383700050
383700250
ACRO383700010EA
41.8
EUR
ACRO383700010
ACRO383700050
ACRO383700250
Acide 5-hexynoïque 97%
Acide 5-hexynoïque
Formule:
C₆H₈O₂ Point d'ébullition: 221 °C (1013 hPa) Point de fusion: 41 °C Densité: 1,016 g/cm³ Point d'éclair: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066346 Numéro CAS: 53293-00-8 ONU: 2922 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4480 to 1.4500 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |