Imprimer
Acide 2-butynoïque 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
308060010 308060050
ACRO308060010EA 45.4 EUR
ACRO308060010 ACRO308060050
Acide 2-butynoïque 98%
Acide 2-butynoïque
Formule: C₄H₄O₂
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74…78 °C
Densité: 0,9641 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004363
Numéro CAS: 590-93-2
EINECS: 209-695-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 78 °C
GC ≥97.5 %