Imprimer
2-Butynoate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B25370.03 B25370.06 B25370.14
B25370.03EA 33.2 EUR
B25370.03 B25370.06 B25370.14
2-Butynoate d'éthyle ≥98%
2-Butynoate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 4341-76-8 Molecular Formula: C6H8O2 Formula Weight: 112.13 Flash Point: 53°(127°F) Refractive Index: 1.4380 Odour: Characteristic Boiling Point: 163° Beilstein Reference: 1744948 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00015182
Formule: C₆H₈O₂
Point d'ébullition: 163 °C
Densité: 0,967
Point d'éclair: 53 °C (127 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015182
Numéro CAS: 4341-76-8
EINECS: 224-395-6
ONU: 3272
ADR: 3,III