1-Bromo-2-butyne ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L20134.06
L20134.14
L20134.06EA
173
EUR
L20134.06
L20134.14
1-Bromo-2-butyne ≥98%
1-Bromo-2-butyne
Purity: 98%
CAS No.: 3355-28-0
Molecular Formula: CH3C≡CCH2Br
Formula Weight: 132.99
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.5080
Boiling Point: 123-125°
Beilstein Reference: 605306
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00190233
Formule:
C₄H₅Br MW: 132.99 g/mol Point d'ébullition: 123…125 °C Densité: 1.519 Point d'éclair: 36 °C (96 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00190233 Numéro CAS: 3355-28-0 ONU: 1993 ADR: 3 III |