Imprimer
Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
70602-10 70602-25 70602-5
CAYM70602-10EA 105 EUR
CAYM70602-10 CAYM70602-25 CAYM70602-5
Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Acide 3,4-dihydroxycinnamique
Formule: C₉H₈O₄
Point d'ébullition: 366 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 234…237 °C
Numéro MDL: MFCD00004392
Numéro CAS: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673