Imprimer
4-Hydroxycinnamic acid ≥98% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: p-Coumaric acid, p-Cumaric acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, p-Hydroxy-Cinnamic Acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00237.0010 8.00237.0050
8.00237.0010EA 72.5 EUR
8.00237.0010 8.00237.0050
4-Hydroxycinnamic acid ≥98% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxycinnamic acid
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164.16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004399
Numéro CAS: 7400-08-0
EINECS: 231-000-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 215 - 220 °C
Molar Mass 164.16 g/mol