Acide trans-p-Coumarique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
p-Coumaric acid, trans-p-Cumaric Acid, trans-p-Coumaric Acid
121090250
121091000
ACRO121090250EA
92.8
EUR
ACRO121090250
ACRO121091000
Acide trans-p-Coumarique 98%
Acide trans-p-Coumarique
- Predominantly trans
Formule:
C₉H₈O₃ MW: 164.16 g/mol Point de fusion: 214 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00004399 Numéro CAS: 501-98-4 EINECS: 231-000-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to beige to green to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
GC | ≥95.0 % |
Stabilizer | 200 to 300 ppm MEHQ |