Imprimer
Acide 3,4,5-triméthoxycinnamique principalement trans 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (2E)-3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acrylic acid
A12767.14 A12767.22
A12767.14EA 65.5 EUR
A12767.14 A12767.22
Acide 3,4,5-triméthoxycinnamique principalement trans 99%
Acide 3,4,5-triméthoxycinnamique
Purity: 99% CAS No.: 90-50-6 Molecular Formula: C12H14O5 Formula Weight: 238.24 Melting Point: 126-128° Beilstein Reference: 1537834
Formule: C₁₂H₁₄O₅
MW: 238.24 g/mol
Point d'ébullition: 367
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004388
Numéro CAS: 90-50-6
EINECS: 201-999-8