Imprimer
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
85429-1G 85429-5G
85429-1GEA 84.7 EUR
85429-1G 85429-5G
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique, Supelco®
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique
Formule: C₁₁H₁₂O₅
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 200…202 °C
Numéro MDL: MFCD00004401
Numéro CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=928488ef3f77c025eddb437e8011266bf6bab0da&vid=6337ff25b90d8ce60e2d1c1d65bd8a069d65c1c5&prid=web&clid=SAPDAM