Imprimer
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique principalement trans 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
115550010 115550050 115550250
ACRO115550010EA 37.4 EUR
ACRO115550010 ACRO115550050 ACRO115550250
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique principalement trans 98%
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique
Formule: C₁₁H₁₂O₅
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 203…205 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004401
Numéro CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %