Imprimer
Acide 3-méthoxycinnamique principalement trans ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10723.06 A10723.14 A10723.22
A10723.06EA 27.6 EUR
A10723.06 A10723.14 A10723.22
Acide 3-méthoxycinnamique principalement trans ≥98%
Acide 3-méthoxycinnamique
Purity: 98+% CAS No.: 6099-04-3 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: 117-121° Beilstein Reference: 2209732
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Point de fusion: 117…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004386
Numéro CAS: 6099-04-3
EINECS: 228-049-5