Imprimer
Acide 3,4-dichlorocinnamique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dichlorocinnamic Acid
B25308.06 B25308.14
B25308.06EA 35.8 EUR
B25308.06 B25308.14
Acide 3,4-dichlorocinnamique ≥97%
Acide 3,4-dichlorocinnamique
Purity: 97% CAS No.: 1202-39-7 Molecular Formula: C9H6Cl2O2 Formula Weight: 217.05 Melting Point: 218-220° Beilstein Reference: 1872129
Formule: C₉H₆Cl₂O₂
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004385
Numéro CAS: 1202-39-7
EINECS: 214-866-4