2-Méthyl-1-butène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
H27230.06
H27230.14
H27230.06EA
72.1
EUR
H27230.06
H27230.14
2-Méthyl-1-butène ≥98%
2-Méthyl-1-butène
Purity: 98%
CAS No.: 563-46-2
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -48°(-54°F)
Refractive Index: 1.3740
Melting Point: -137°
Boiling Point: 31-32°
UN No.: 2459
MDL No.: MFCD00009333
Formule:
C₅H₁₀ Point d'ébullition: 31…32 °C Point de fusion: –137 °C Densité: 0.651 Point d'éclair: –48 °C (–54 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009333 Numéro CAS: 563-46-2 EINECS: 209-250-7 ONU: 2459 ADR: 3,I |