Imprimer
2-Méthyl-3-butène-2-ol zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 3-Hydroxy-3-methyl-1-butene
MQ200
8.41089.0250 8.41089.1000 8.41089.9999
8.41089.0250EA 37.4 EUR
8.41089.0250 8.41089.1000 8.41089.9999
2-Méthyl-3-butène-2-ol zS, Sigma-Aldrich®
2-Méthyl-3-butène-2-ol
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Point d'ébullition: 99
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0.824 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004470
Numéro CAS: 115-18-4
EINECS: 204-068-4
ONU: 1987
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -28 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 98 - 99 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 137 hPa (50 °C)
Flash Point 11 °C
Explosion Limit 1.5 - 9.4 %(V)
Density 0.824 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 380 °C