Imprimer
trans-2-Hexène-1-ol 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: trans-Hex-2-en-1-ol
158140250 158141000
ACRO158140250EA 42.9 EUR
ACRO158140250 ACRO158141000
trans-2-Hexène-1-ol 96%
trans-2-Hexène-1-ol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Point d'ébullition: 158
Point de fusion: 65…67 °C
Densité: 0.844 g/cm³
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002927
Numéro CAS: 928-95-0
EINECS: 213-191-2
ONU: 1987
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (20°C) 0.841 to 0.848
pH 7.5 to 9.0 (1 M in water)
Titration with HCl ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm