Imprimer
cis-3-Hexène-1-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10313.09 A10313.18 A10313.30
A10313.09EA 50.4 EUR
A10313.09 A10313.18 A10313.30
cis-3-Hexène-1-ol ≥98%
cis-3-Hexène-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 928-96-1 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.4400 Odour: Pleasant Boiling Point: 156-157° Beilstein Reference: 1719712 Merck Reference: 14,4700 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00063217
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 156…157 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,848
Point d'éclair: 44 °C (111 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063217
Numéro CAS: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
ONU: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4700