Imprimer
4-Pentène-1-ol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
150010100 150010500
ACRO150010100EA 96.2 EUR
ACRO150010100 ACRO150010500
4-Pentène-1-ol 99%
4-Pentène-1-ol
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 137 °C (1013 hPa)
Densité: 0,834 g/cm³
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002975
Numéro CAS: 821-09-0
EINECS: 212-473-2
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4289 to 1.4309 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %