10-Undécène-1-ol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A14002.14
A14002.22
A14002.36
A14002.14EA
36.2
EUR
A14002.14
A14002.22
A14002.36
10-Undécène-1-ol ≥99%
10-Undécène-1-ol
Purity: 99%
CAS No.: 112-43-6
Molecular Formula: C11H22O
Formula Weight: 170.30
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: -3°
Boiling Point: 132-133°/15mm
Beilstein Reference: 1753225
MDL No.: MFCD00004750
Formule:
C₁₁H₂₂O Point d'ébullition: 132…133 °C (15 mmHg) Point de fusion: –3 °C Densité: 0,848 Point d'éclair: 93 °C (199 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004750 Numéro CAS: 112-43-6 EINECS: 203-971-0 |