Imprimer
Anhydride citraconique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L05238.14 L05238.22 L05238.36
L05238.14EA 30.5 EUR
L05238.14 L05238.22 L05238.36
Anhydride citraconique ≥98%
Anhydride citraconique
Purity: 98% CAS No.: 616-02-4 Molecular Formula: C5H4O3 Formula Weight: 112.08 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.4710 Melting Point: 7-8° Boiling Point: 213-214° Beilstein Reference: 1835 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005522
Formule: C₅H₄O₃
Point d'ébullition: 213…214 °C
Point de fusion: 7…8 °C
Densité: 1.243
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005522
Numéro CAS: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III