Imprimer
Anhydride citraconique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methylfuran-2,5-dione
154791000 154792500 154790010 154790250
ACRO154791000EA 52.3 EUR
ACRO154791000 ACRO154792500 ACRO154790010 ACRO154790250
Anhydride citraconique 98%
Anhydride citraconique
Formule: C₅H₄O₃
Point d'ébullition: 213 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 6…7 °C
Densité: 1.245 g/cm³
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005522
Numéro CAS: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure