Acide oléique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
270290050
270290250
270291000
ACRO270290050EA
128
EUR
ACRO270290050
ACRO270290250
ACRO270291000
Acide oléique 97%
Acide oléique
Formule:
C₁₈H₃₄O₂ Point d'ébullition: 360 °C (760 mmHg) Point de fusion: 13 °C Densité: 0.89 g/cm³ Point d'éclair: 189 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00064242 Numéro CAS: 112-80-1 EINECS: 204-007-1 Merck Index: 13,06898 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |