Imprimer
Maléate de diéthyle 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
114440010 114440050 114442500
ACRO114440010EA 111 EUR
ACRO114440010 ACRO114440050 ACRO114442500
Maléate de diéthyle 97%
Maléate de diéthyle
Formule: C₈H₁₂O₄
Point d'ébullition: 225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,06 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009191
Numéro CAS: 141-05-9
EINECS: 205-451-9
Merck Index: 13,03150
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %