Imprimer
N,N'-Méthylènediacrylamide, 4 x cristallisé
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Attention
Synonyms: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
54538-1 54538-3
BMOL54538-1EA 0 EUR
BMOL54538-1 BMOL54538-3
N,N'-Méthylènediacrylamide, 4 x cristallisé
N,N'-Méthylènediacrylamide
Formule: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Point d'ébullition: 125 °C (3.33 hPa)
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1.235 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008625
Numéro CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM