Imprimer
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) Indicator_Metal_titration, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: 2,2'-Ethanediylidenedinitrilodiphenol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylidenebis(azanylylidene))diphenol, Glyoxalbis(2-hydroxyanil), 1,2-Bis(2-hydroxyphenylimino)ethane
33255-25G 33255-6X25G
33255-25GEA 478 EUR
33255-25G 33255-6X25G
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) Indicator_Metal_titration, Fluka™
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002183
Numéro CAS: 1149-16-2
EINECS: 214-560-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Identity (IR) complying
Residue on ignition Max. 0.1 %
Suitable for metal definition complying