Imprimer
5,6-Epoxy-1-hexène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Epoxy-5-hexene
372580050 372580250
ACRO372580050EA 49.6 EUR
ACRO372580050 ACRO372580250
5,6-Epoxy-1-hexène 98%
5,6-Epoxy-1-hexène
Formule: C₆H₁₀O
Point d'ébullition: 119…121 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –156 °C
Densité: 0.892 g/cm³
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010051
Numéro CAS: 10353-53-4
EINECS: 233-771-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %