HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms:
HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
9105.2
9105.3
9105.4
ROTH9105.2EA
0
EUR
ROTH9105.2
ROTH9105.3
ROTH9105.4
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
Formule:
C₈H₁₈N₂O₄S MW: 238.31 g/mol Point de fusion: 210…215 °C Densité: 1.448 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006158 Numéro CAS: 7365-45-9 EINECS: 230-907-9 Merck Index: 13,04672 |