Imprimer
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) acide libre ≥99% (par alcalimétrie), Qualité Biologie Moléculaire, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
391340-25 391340-250
391340-25EA 119 EUR
391340-25 391340-250
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) acide libre ≥99% (par alcalimétrie), Qualité Biologie Moléculaire, Millipore®
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
Formule: C₈H₁₈N₂O₄S
Point de fusion: 210…215 °C
Densité: 1.448 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006158
Numéro CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ( by alkalimetric assay) ≥99%
DNase, RNase, and protease None detected
Heavy metals ≤0.0005%