Imprimer
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
05288-1 05288-2 05288-3
BMOL05288-1EA 0 EUR
BMOL05288-1 BMOL05288-2 BMOL05288-3
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
Formule: C₈H₁₈N₂O₄S
Point de fusion: 210…215 °C
Densité: 1.448 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006158
Numéro CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM