Imprimer
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A14777.30 A14777.09 A14777.18
A14777.30EA 235 EUR
A14777.30 A14777.09 A14777.18
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) ≥99%
HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique)
Purity: 99% CAS No.: 7365-45-9 Molecular Formula: C8H18N2O4S Formula Weight: 238.31 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: ca 236° dec. Beilstein Reference: 883043 Merck Reference: 14,4654 MDL No.: MFCD00006158
A zwitterionic buffer
Formule: C₈H₁₈N₂O₄S
Point de fusion: ∼ 236 °C (dec.)
Densité: 1.448 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006158
Numéro CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 14,4654
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM