Imprimer
Acide (3-fluorophényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
A15635.06 A15635.14 A15635.22
A15635.06EA 55.7 EUR
A15635.06 A15635.14 A15635.22
Acide (3-fluorophényl)acétique ≥98%
Acide (3-fluorophényl)acétique
Purity: 98% CAS No.: 331-25-9 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Boiling Point: 151°/0.8mm Beilstein Reference: 775898 MDL No.: MFCD00004331
Formule: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154.14 g/mol
Point d'ébullition: 151 °C (0.8 mmHg)
Point de fusion: 44…48 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004331
Numéro CAS: 331-25-9
EINECS: 206-360-7