Imprimer
Acide (2-fluorophényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10596.09 A10596.18
A10596.09EA 54.1 EUR
A10596.09 A10596.18
Acide (2-fluorophényl)acétique ≥98%
Acide (2-fluorophényl)acétique
Purity: 98+% CAS No.: 451-82-1 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Odour: Odourless Melting Point: 61-65° Beilstein Reference: 775955 MDL No.: MFCD00004315
Formule: (C₆H₄F)CH₂COOH
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004315
Numéro CAS: 451-82-1
EINECS: 207-196-9