Imprimer
Acide (2,4-difluorophényl)acétique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Difluorophenylacetic acid
B20431.06 B20431.14
B20431.06EA 129 EUR
B20431.06 B20431.14
Acide (2,4-difluorophényl)acétique ≥99%
Acide (2,4-difluorophényl)acétique
Purity: 99% CAS No.: 81228-09-3 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 117-119° Beilstein Reference: 3649727
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172.13 g/mol
Point d'ébullition: 259
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009999
Numéro CAS: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4