Imprimer
Acide (2,3-difluorophényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
A16728.03 A16728.06
A16728.03EA 41.4 EUR
A16728.03 A16728.06
Acide (2,3-difluorophényl)acétique ≥98%
Acide (2,3-difluorophényl)acétique
Purity: 98% CAS No.: 145689-41-4 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 117-119° MDL No.: MFCD00040968
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172.13 g/mol
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040968
Numéro CAS: 145689-41-4