Imprimer
Acide (3,4-dihydroxyphényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A15893.03 A15893.06 A15893.14
A15893.03EA 39 EUR
A15893.03 A15893.06 A15893.14
Acide (3,4-dihydroxyphényl)acétique ≥98%
Acide (3,4-dihydroxyphényl)acétique
Purity: 98+% CAS No.: 102-32-9 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 2211017
Formule: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004338
Numéro CAS: 102-32-9
EINECS: 203-024-1