Imprimer
Acide benzilique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00140.0250 8.00140.1000
8.00140.0250EA 67.7 EUR
8.00140.0250 8.00140.1000
Acide benzilique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide benzilique
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228.25 g/mol
Point d'ébullition: 409
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004447
Numéro CAS: 76-93-7
EINECS: 200-993-2
Merck Index: 13,01080
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.41 g/l (25 °C) (experimental)
Melting Point 150 - 152 °C
Molar Mass 228.24 g/mol
Boiling Point 180 °C (17.3 hPa)
Ignition Point 530 °C