Imprimer
Acide (4-hydroxyphényl)acétique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
A15018.14 A15018.22 A15018.36
A15018.14EA 57.3 EUR
A15018.14 A15018.22 A15018.36
Acide (4-hydroxyphényl)acétique ≥99%
Acide (4-hydroxyphényl)acétique
Purity: 99% CAS No.: 156-38-7 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 148-150° Beilstein Reference: 1448766
Formule: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 347
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004347
Numéro CAS: 156-38-7
EINECS: 205-851-3