Imprimer
Acide (2-hydroxyphényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxyphenylacetic acid
A13924.09 A13924.18
A13924.09EA 41.8 EUR
A13924.09 A13924.18
Acide (2-hydroxyphényl)acétique ≥98%
Acide (2-hydroxyphényl)acétique
Purity: 98% CAS No.: 614-75-5 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 145-147° Beilstein Reference: 908000
Formule: (C₆H₄OH)CH₂COOH
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 328
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004323
Numéro CAS: 614-75-5
EINECS: 210-393-2