Imprimer
Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Homoveratric acid, 3,4-Dimethoxyphenylacetic acid
B20625.14 B20625.22 B20625.36
B20625.14EA 34 EUR
B20625.14 B20625.22 B20625.36
Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique ≥98%
Acide (3,4-diméthoxyphényl)acétique
Purity: 98% CAS No.: 93-40-3 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 1110282
Formule: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196.2 g/mol
Point d'ébullition: 327
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004335
Numéro CAS: 93-40-3
EINECS: 202-244-5