Imprimer
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)acétique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
B21136.06 B21136.14 B21136.22
B21136.06EA 47.2 EUR
B21136.06 B21136.14 B21136.22
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)acétique ≥99%
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)acétique
Purity: 99% CAS No.: 951-82-6 Molecular Formula: C11H14O5 Formula Weight: 226.23 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 2697844
Formule: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
MW: 226.23 g/mol
Point d'ébullition: 352
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004336
Numéro CAS: 951-82-6
EINECS: 213-456-2