Imprimer
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)acétique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
139990100 139990050 139990500
ACRO139990100EA 61.4 EUR
ACRO139990100 ACRO139990050 ACRO139990500
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)acétique 99%
Acide (3,4,5-triméthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₂(OCH₃)₃)CH₂COOH
MW: 226.23 g/mol
Point d'ébullition: 352
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004336
Numéro CAS: 951-82-6
EINECS: 213-456-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %