Imprimer
Acide (2,5-diméthoxyphényl)acétique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H27328.06 H27328.14
H27328.06EA 61.9 EUR
H27328.06 H27328.14
Acide (2,5-diméthoxyphényl)acétique ≥99%
Acide (2,5-diméthoxyphényl)acétique
Purity: 99% CAS No.: 1758-25-4 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 123-125° MDL No.: MFCD00004322
Formule: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196.2 g/mol
Point d'ébullition: 327
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004322
Numéro CAS: 1758-25-4
EINECS: 217-151-5