Imprimer
Acide 3-(3,4-diméthoxyphényl)propionique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dimethoxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
A14325.06 A14325.14
A14325.06EA 40.1 EUR
A14325.06 A14325.14
Acide 3-(3,4-diméthoxyphényl)propionique ≥98%
Acide 3-(3,4-diméthoxyphényl)propionique
Purity: 98% CAS No.: 2107-70-2 Molecular Formula: C11H14O4 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 2696272
Formule: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210.23 g/mol
Point d'ébullition: 344
Point de fusion: 96…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002774
Numéro CAS: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3