Imprimer
Acide (4-nitrophényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitrophenylacetic acid
A15901.14 A15901.22 A15901.36
A15901.14EA 31 EUR
A15901.14 A15901.22 A15901.36
Acide (4-nitrophényl)acétique ≥98%
Acide (4-nitrophényl)acétique
Purity: 98% CAS No.: 104-03-0 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 152-156° Beilstein Reference: 1911801 Merck Reference: 14,6622 MDL No.: MFCD00007383
Formule: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
MW: 181.15 g/mol
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007383
Numéro CAS: 104-03-0
EINECS: 203-168-5
Merck Index: 12,06719