Imprimer
Acide (3-nitrophényl)acétique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B21540.03 B21540.06 B21540.14
B21540.03EA 28.6 EUR
B21540.03 B21540.06 B21540.14
Acide (3-nitrophényl)acétique ≥99%
Acide (3-nitrophényl)acétique
Purity: 99% CAS No.: 1877-73-2 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 117-120° Beilstein Reference: 2050088
Formule: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
MW: 181.15 g/mol
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007278
Numéro CAS: 1877-73-2
EINECS: 217-512-7