Acide (4-chlorophényl)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A14974.0B
A14974.18
A14974.30
A14974.0BEA
550
EUR
A14974.0B
A14974.18
A14974.30
Acide (4-chlorophényl)acétique ≥98%
Acide (4-chlorophényl)acétique
Purity: 98%
CAS No.: 1878-66-6
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Odour: Odourless
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 1072816
MDL No.: MFCD00004344
Formule:
(C₆H₄Cl)CH₂COOH Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa) Point de fusion: 103…107 °C Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004344 Numéro CAS: 1878-66-6 EINECS: 217-521-6 |