Imprimer
Acide (2,3-dichlorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2931-25G D2931-5G
TCIAD2931-25GEA 246 EUR
TCIAD2931-25G TCIAD2931-5G
Acide (2,3-dichlorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2,3-dichlorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Numéro MDL: MFCD01861393
Numéro CAS: 10236-60-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dabf41e5c219ea67ad438c86f60350d52afff36&vid=5dabf41e5c219ea67ad438c86f60350d52afff36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency