Imprimer
(4-Chlorophényl)acétate d'éthyle 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-chlorophenylacetate, Ethyl (4-chlorophenyl)acetate
388840050 388840250
ACRO388840050EA 17.7 EUR
ACRO388840050 ACRO388840250
(4-Chlorophényl)acétate d'éthyle 98+%
(4-Chlorophényl)acétate d'éthyle
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₂CH₃
Numéro MDL: MFCD00018791
Numéro CAS: 14062-24-9
EINECS: 237-906-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %