Imprimer
Acide (2-bromophényl)acétique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
296650100 296650050
ACRO296650100EA 31.3 EUR
ACRO296650100 ACRO296650050
Acide (2-bromophényl)acétique 98%
Acide (2-bromophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215.05 g/mol
Point d'ébullition: 308
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004314
Numéro CAS: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %