Imprimer
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique, Millipore®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
MQ100
1.00354.0005 1.00354.0025 1.00354.0100 1.00354.0500
1.00354.0005EA 57.2 EUR
1.00354.0005 1.00354.0025 1.00354.0100 1.00354.0500
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique, Millipore®
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203.24 g/mol
Point de fusion: 121…126 °C
Densité: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005664
Numéro CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04987